About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9NO3
CAS号:
分子量:
227.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
154-158 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-13(15)12-7-6-11(17-12)10-4-2-9(8-14)3-5-10/h2-7H,1H3
InChI key
KXWHTAUZNSVTPO-UHFFFAOYSA-N