Merck
647578
Sigma-Aldrich
3-溴-4-甲氧基苯甲酸甲酯
98%
别名:
3-溴对甲氧基苯甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(Br)CO2CH3
CAS号:
分子量:
245.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)