Merck
647489
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dichloro-6′-fluoroacetophenone
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H2(F)COCH3
分子量:
207.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.5230 (lit.)
沸点
230-231 °C (lit.)
密度
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)c1c(F)ccc(Cl)c1Cl
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)