化驗
97%
折射率
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3