Merck
646954
Sigma-Aldrich
4,4′-羰基二[2-(乙氧羰基)苯甲酸], 4,4′-亚甲基二苯胺盐 1:1
50 wt. % solids in n-methylpyrrolidinone solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CO(C6H3(CO2)(CO2C2H5))2 . CH2(C6H4NH3)2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
suspension
成份
4,4′-Diaminodiphenylmethane, ~13%
ethyl alcohol, ~5%
N-methylpyrrolidinone, 33%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1.CCOC(=O)c3cc(ccc3C(O)=O)C(=O)c4ccc(C(O)=O)c(c4)C(=O)OCC
InChI
1S/C21H18O9.C13H14N2/c1-3-29-20(27)15-9-11(5-7-13(15)18(23)24)17(22)12-6-8-14(19(25)26)16(10-12)21(28)30-4-2;14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26);1-8H,9,14-15H2
InChI 密鑰
QXGBOTBZAQZGQY-UHFFFAOYSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)