Merck
646741
Sigma-Aldrich
3-氯苯并[b]噻吩-2-羧酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7ClO2S
CAS号:
分子量:
226.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
80-84 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
VAPMGETZRJYSLW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)