Merck
646660
Sigma-Aldrich
聚(2,5-二(辛氧基)氰基对苯二亚甲基)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
solid
溶解度
H2O: insoluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
一般說明
发光共轭聚合物。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3