Merck
646504
Sigma-Aldrich
4-(3-羟苯基)苯甲酸甲酯
97%
别名:
3′-羟基-[1,1′-联苯基]-4-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4C6H4CO2CH3
分子量:
228.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-14(16)11-7-5-10(6-8-11)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,15H,1H3
InChI 密鑰
LIQIQAWUDHGWSL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3