Merck
646334
Sigma-Aldrich
4-氟-3-碘甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(I)CH3
CAS号:
分子量:
236.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
122-125 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
XJWZEEGCMBQBNG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup