Merck
645915
Sigma-Aldrich
N-(2-氯苯亚甲基)-4-乙酰基苯胺
90%
别名:
1-(4-(((2-氯苯基)亚甲基)氨基)苯基)乙酮, 4-乙酰基-N-(2-氯亚苄基)苯胺, 4′-(2-氯亚苄基氨基)苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH=NC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
257.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
90%
mp
103-107 °C
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
InChI 密鑰
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)