Merck
645540
Sigma-Aldrich
5-[2-(三氟甲基)苯基]-2-糠酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H7F3O3
CAS号:
分子量:
256.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
163-167 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChI 密鑰
IJPNRBZMRINMMR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)