Merck
645397
Sigma-Aldrich
3-氯-4-(4′-氟苄氧基)苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H11BClFO3
分子量:
280.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
181-186 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(F)cc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BClFO3/c15-12-7-10(14(17)18)3-6-13(12)19-8-9-1-4-11(16)5-2-9/h1-7,17-18H,8H2
InChI 密鑰
GLLLLVYDIZNTKE-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3