About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO2
CAS号:
分子量:
187.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)no2
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-6-10(7-13)12-14-11/h2-7H,1H3
InChI key
MYACDOUALUEBHR-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2