Merck
644668
Sigma-Aldrich
5-(4-氟苯基)异噁唑-3-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6FNO2
分子量:
191.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
InChI 密鑰
ZCVSOFHLCCVOJD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3