Merck
644617
Sigma-Aldrich
5-(4-甲氧苯基)异噁唑-3-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO3
分子量:
203.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C11H9NO3/c1-14-10-4-2-8(3-5-10)11-6-9(7-13)12-15-11/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
YNRLEBXQHWKCQV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3