Merck
643998
Sigma-Aldrich
3-(4-羟基苯基)苯甲腈
97%
别名:
4′-羟基-[1,1′-联苯]-3-甲腈, 4′-羟基联苯-3-甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9NO
分子量:
195.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
164-168 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8,15H
InChI 密鑰
DTNKYIRPORWHHR-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2