Merck
642908
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-5-甲基苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO
CAS号:
分子量:
147.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
160 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C)cc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
MYOASWSDRGHGLN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves