Merck
642258
Sigma-Aldrich
6-甲氧基烟腈
97%
别名:
2-甲氧基-5-氰基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2O
CAS号:
分子量:
134.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-3-2-6(4-8)5-9-7/h2-3,5H,1H3
InChI 密鑰
DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)