化驗
97%
形狀
solid
mp
60-64 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
nitro
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
InChI 密鑰
NWHBBZILZXZIBO-SNAWJCMRSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves