Merck
642150
Sigma-Aldrich
反-3,4-二氯-β-硝基苯乙烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CH=CHNO2
CAS号:
分子量:
218.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
93-97 °C (lit.)
官能团
amine
chloro
nitro
SMILES字符串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(5-8(7)10)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
InChI key
XHGCFWXSHIHYFH-ONEGZZNKSA-N
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)