推荐产品
成份
Dye content, 40%
λmax
549 nm
SMILES 字串
O=C1N(C2CCCCC2)C(=O)c3c4sc5ccccc5c4c6c7ccc8C(=O)N(C9CCCCC9)C(=O)c%10c8c7c(c%11ccc1c3c6%11)c%12sc%13ccccc%13c%10%12
一般說明
光致发光染料。
應用
n 型沟道有机半导体。
聚合材料、日光荧光涂料、辐射转换器的着色。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)