Merck
641707
Sigma-Aldrich
N-(2-氨基-4,5-二氯苯基)乙酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(Cl)2NHCOCH3
分子量:
219.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
155-162 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C8H8Cl2N2O/c1-4(13)12-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
RFAVPISRRMQCOS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves