Merck
641553
Sigma-Aldrich
反-3-氯-4,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯
97%
别名:
1,2-二甲氧基-3-氯-5-(2-硝基乙烯基)苯, 2-(3-氯-4,5-二甲氧基苯基)硝基乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10ClNO4
分子量:
243.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
163-167 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
nitro
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(Cl)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-9-6-7(3-4-12(13)14)5-8(11)10(9)16-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
AYULBTLOYLJHSB-ONEGZZNKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)