Merck
641200
Sigma-Aldrich
1,4-二(2-乙基己基)-2,5-二-1-丙炔苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H42
分子量:
378.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
66-67 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCC(CC)Cc1cc(C#CC)c(CC(CC)CCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-7-13-17-23(11-5)19-27-21-26(16-10-4)28(22-25(27)15-9-3)20-24(12-6)18-14-8-2/h21-24H,7-8,11-14,17-20H2,1-6H3
InChI 密鑰
CWDFKLNDSGZYPM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)