640751
(4-碘苯基乙炔)三甲基硅烷
97%
别名:
1-Iodo-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Trimethylsilyl-2-(4-iodophenyl)acetylene, 4-Iodophenyl(trimethylsilyl)acetylene, 4-Trimethylsilylethynyliodobenzene, [(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [2-(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane
化驗
97%
形狀
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H13ISi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
WOOFAKCCTQIPLK-UHFFFAOYSA-N
相关类别
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3