Merck
639877
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-氟苯腈
97%
别名:
3-氰基-4-氟苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(F)CN
CAS号:
分子量:
136.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
92-96 °C (lit.)
官能团
fluoro
nitrile
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)