Merck
639761
Sigma-Aldrich
1-苯基-5-三氟甲基-1H-吡唑-4-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7F3N2O2
CAS号:
分子量:
256.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
134-138 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1cnn(-c2ccccc2)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)9-8(10(17)18)6-15-16(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,17,18)
InChI 密鑰
SMPJBTIFNUUWGQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)