Merck
639362
Sigma-Aldrich
2-(乙基己基)锂 溶液
30-35 wt. % in heptane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
120.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
濃度
30-35 wt. % in heptane
密度
0.730 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Li]CC(CC)CCCC
InChI
1S/C8H17.Li/c1-4-6-7-8(3)5-2;/h8H,3-7H2,1-2H3;
InChI 密鑰
VKMNMYVWVWHTLX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
24.8 °F
閃點(°C)
-4 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)