Merck
638765
Sigma-Aldrich
3-氯-4-甲氧基肉桂酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9ClO3
CAS号:
分子量:
212.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI 密鑰
FFQJKQJQLDOHDW-HWKANZROSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)