表单
porous
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
标记范围
~5.5 mmol/g Cl loading
基质
crosslinked with 5.5% DVB
粒径
16-50 mesh
应用
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves