Merck
638668
Sigma-Aldrich
α-溴-4-氟苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrFO2
CAS号:
分子量:
233.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
96-100 °C
SMILES 字串
OC(=O)C(Br)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6BrFO2/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI 密鑰
ATILMAUMZRFROS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges