Merck
638528
Sigma-Aldrich
1,6-二溴-2-羟基萘-3-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(Br)2C10H4(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
345.97
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
251-255 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2c(Br)c1O
InChI
1S/C11H6Br2O3/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11(15)16)10(14)9(7)13/h1-4,14H,(H,15,16)
InChI 密鑰
WNMKUIQCIRAXBN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3