Merck
638471
Sigma-Aldrich
5-(4-氟苯基)戊酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5(CH2)4CO2H
CAS号:
分子量:
196.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
75-79 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)CCCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FO2/c12-10-7-5-9(6-8-10)3-1-2-4-11(13)14/h5-8H,1-4H2,(H,13,14)
InChI key
BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)