Merck
638234
Sigma-Aldrich
2-苄氧基-反式-硝基苯乙烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H4CH=CHNO2
CAS号:
分子量:
255.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
71-75 °C (lit.)
官能团
amine
nitro
phenyl
SMILES字符串
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-14-8-4-5-9-15(14)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,12H2/b11-10+
InChI key
SQPQKZLZYZFJBK-ZHACJKMWSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)