Merck
637548
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-环己基甘氨醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H25NO3
分子量:
243.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -13°, c = 1% in chloroform
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
83-87 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
YNBRORWNNGUYQA-LLVKDONJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3