2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m0/s1
InChI 密鑰
IHNHAHWGVLXCCI-WUHRBBMRSA-N