Merck
636894
Sigma-Aldrich
2,6-二氯喹喔啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4Cl2N2
CAS号:
分子量:
199.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
153-157 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1ccc2nc(Cl)cnc2c1
InChI
1S/C8H4Cl2N2/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-4-8(10)12-6/h1-4H
InChI 密鑰
WFOKVKYNVKVWFK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)