Merck
636460
Sigma-Aldrich
1,4-二环己基-2,5-二-1-丙炔苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H30
分子量:
318.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
224-228 °C (lit.)
SMILES 字串
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)