主要文件
635340
Sigma-Aldrich
PAMAM-三羟甲基氨基甲烷树枝状聚合物,1,4-丁二胺核,2 代 溶液
10 wt. % in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=2);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]16
分子量:
4260.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
濃度
10 wt. % in methanol
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
含有 16 个表面三羟甲基氨基甲烷基团。
基于三官能醇(三羟基甲胺)的表面,三(羟甲基)氨基表面是强化的中性表面。这种材料可提供更致密的醇官能化颗粒。在需要更偏中性的 pH 值条件时,这些中性醇表面基团将非常有用。
法律資訊
Dendritic NanoTechnologies Inc. 制造。仅授权用于研究目的。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)