About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)CH2CO2H
CAS号:
分子量:
222.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
51-55 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)Cc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-7-2-1-5(4-8(14)15)3-6(7)9(11,12)13/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChI key
MGQPQAYFSXCYPW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup