Merck
634263
Sigma-Aldrich
氧化镨(III,IV)
nanopowder, <200 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
别名:
Hexapraseodymium undecaoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pr6O11
CAS号:
分子量:
1021.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99% trace metals basis
形狀
nanopowder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
粒徑
<200 nm (BET)
<50 nm (XRD)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
InChI 密鑰
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
用于新型三元还原钼氧化物 Pr4Mo9O18 的固态合成,其结构含有过去未知的 Mo7、Mo13 和 Mo19 团簇。新的团簇产物是一种小带隙半导体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)