Merck
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-溴苯基)-2-甲基-1-丁烯
97%
别名:
1-溴-2-(3-甲基-3-丁烯基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13Br
分子量:
225.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5430 (lit.)
密度
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
InChI 密鑰
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.1 °F - closed cup
閃點(°C)
105.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)