Merck
633542
Sigma-Aldrich
3-乙酰氨基-2-异丙基-4(3H)-喹唑啉酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H15N3O2
分子量:
245.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
mp
145-149 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1NC(C)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(2)12-14-11-7-5-4-6-10(11)13(18)16(12)15-9(3)17/h4-8H,1-3H3,(H,15,17)
InChI key
IABUZCGOUHAHQF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)