Merck
631965
Sigma-Aldrich
锆酸钙
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
别名:
氧化钙锆
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaZrO3
CAS号:
分子量:
179.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.7% trace metals basis
形狀
nanopowder
表面積
55-65 m2/g
粒徑
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
mp
2250-2550 °C (lit.)
密度
5.11 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
InChI 密鑰
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1