化驗
97%
形狀
solid
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H5Cl2NO/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-5H
InChI 密鑰
LLXJJYJKCUDNAV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges