Merck
630977
Sigma-Aldrich
4-溴-N-甲基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8BrN
CAS号:
分子量:
186.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.613 (lit.)
沸点
259-260 °C (lit.)
密度
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)