Merck
630543
Sigma-Aldrich
2,5-二溴-4-(癸氧基)苯酚
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(OH)O(CH2)9CH3
分子量:
408.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
mp
62-66 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C16H24Br2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-16-12-13(17)15(19)11-14(16)18/h11-12,19H,2-10H2,1H3
InChI 密鑰
SSEJKDGLNTZULX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)