Merck
630489
Sigma-Aldrich
3,3-二氟-2-(2-二氢吲哚基甲基)丙烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11F2NO2
分子量:
239.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
SMILES 字串
OC(=O)C(\CC1Cc2ccccc2N1)=C(/F)F
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)