About This Item
线性分子式:
H3CCO2(CH2)4ZnBr
分子量:
260.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
浓度
0.5 M in THF
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)OCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C6H11O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-8-6(2)7;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
DBPKJQMTXTUZPP-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup