Merck
630381
Sigma-Aldrich
5-乙酰氧基戊基溴化锌
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CCO2(CH2)5ZnBr
分子量:
274.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
濃度
0.5 M in THF
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-6-9-7(2)8;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
PVFRXTWNWHRIKM-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup